Läs mer
Buerkle™ Kompakt Jerry Can och stoppkran set
Produktkod. 15813954 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Mått (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15813954
Brand: Buerkle™ 04350010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den kompakta jerrycanen& StopCock-setet består av den kompakta jerrycan med glands 5l eller 10 l och tappen StopCock.
Kompakt jerrycan& StopCock set
  • PP, transparent
  • Förseglingssäker stängning
  • Autoklaverbar kapsel (utan ventil)
  • Gjuten liter gradering
  • Aluminiumburkstöd tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Säkert mot manipulation
Färg Genomskinlig
Djup (metriskt) 335 mm
Beskrivning Platssparande jerryburk med tapp
Mått (L x B x H) 335 x 125 x 335 mm
Examen Gjuten liter
Höjd (metrisk) med stängning 335 mm
Inkluderar Spigot StopCock
Längd (metrisk) 335 mm
Material Polypropen
Mun stil S50 tråd
Produkttyp Kompakt Jerry Can och stoppkran set
Form Rektangulär
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 125 mm