Läs mer
Hanna Instruments™ Compact Thermohygrometer
Produktkod. 10535709
Inkluderar:
Daggpunkt, Kalifornien. Dataloggprob
RH-sensor, skyddande sintrad kåpa
med kalibreringsdataloggningsprob
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10535709
Brand: Hanna Instruments™ HI9564
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Typ Compact Thermohygrometer
Upplösning 0.1°C
Temperaturområde (metriskt) 0°C to 60°C
Temperaturnoggrannhet ±3°C
Temperaturupplösning 0.1°C
Vikt (metrisk) 340 g
Elektriska krav 9V
Spänning 9 V
Inkluderar med kalibreringsdataloggningsprob