Läs mer
Hanna Instruments™ Compact Thermohygrometer
Inkluderar:
Daggpunkt, Kalifornien. Dataloggprob
RH-sensor, skyddande sintrad kåpa
med kalibreringsdataloggningsprob
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Compact Thermohygrometer |
| Upplösning | 0.1°C |
| Temperaturområde (metriskt) | 0°C to 60°C |
| Temperaturnoggrannhet | ±3°C |
| Temperaturupplösning | 0.1°C |
| Vikt (metrisk) | 340 g |
| Elektriska krav | 9V |
| Spänning | 9 V |
| Inkluderar | Daggpunkt, Kalifornien. Dataloggprob |