Läs mer
Epredia™ Kompletta manuella färgningsenheter 110 och 121
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Färgskål för 110
Färgskålsskydd för 112
Färgskålsskydd för 121
Manual Staining Assy Kit 110
Manual Staining Assy Kit 121
Rackhandtag för 110/121
Staining dish for Assy 121
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Komplett manuell färgningsenhet 110 inkluderar:
- Färgskål 112: Rostfritt stål med innermått på 4,3 x 3,35 x 2,95 tum. (110 x 85 x 75 mm). Rymmer upp till 350 ml lösning med fullt laddat färgställ.
- Färgställ 113: Rostfritt stål. Rymmer upp till 30 diabilder. Maximal bildstorlek 3 x 2 tum. (75 x 50 mm)
- Färgskålslock 111: Rostfritt stål
Komplett manuell färgningsenhet 121 inkluderar:
- Färgskål 122: icke-autoklaverbart glas med innermått på 4,3 x 3,6 x 2,6 tum. (110 x 92 x 67 mm). Rymmer upp till 350 ml lösning med fullt laddat färgställ
- Färgställ 113: Rostfritt stål. Rymmer upp till 30 diabilder. Maximal bildstorlek 3 x 2 tum. (75 x 50 mm)
- Färgskålslock 123: Rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Rackmaterial | Rostfritt stål |
| Slide Count | 30 |
| Max. Glidstorlek | 3 x 2 tum. |
| Produkttyp | Rackhandtag för 110/121 |