Läs mer
Epredia™ Kompletta manuella färgningsenheter 110 och 121
Produktkod. 12647706 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Färgningsskål för enhet 121
Färgskål för 110
Färgskålsskydd för 112
Färgskålsskydd för 121
Manual Staining Assy Kit 110
Manual Staining Assy Kit 121
Rackhandtag för 110/121
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12647706
Brand: Epredia™ 111
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer upp till 30 rutschbanor med Epredia™ Kompletta manuella färgningsenheter 110 och 121, tillgängliga med en icke autoklaverbar skål av glas eller rostfritt stål.
Komplett manuell färgningsenhet 110 inkluderar:
  • Färgskål 112: Rostfritt stål med innermått på 4,3 x 3,35 x 2,95 tum. (110 x 85 x 75 mm). Rymmer upp till 350 ml lösning med fullt laddat färgställ.
  • Färgställ 113: Rostfritt stål. Rymmer upp till 30 diabilder. Maximal bildstorlek 3 x 2 tum. (75 x 50 mm)
  • Färgskålslock 111: Rostfritt stål
Komplett manuell färgningsenhet 121 inkluderar:
  • Färgskål 122: icke-autoklaverbart glas med innermått på 4,3 x 3,6 x 2,6 tum. (110 x 92 x 67 mm). Rymmer upp till 350 ml lösning med fullt laddat färgställ
  • Färgställ 113: Rostfritt stål. Rymmer upp till 30 diabilder. Maximal bildstorlek 3 x 2 tum. (75 x 50 mm)
  • Färgskålslock 123: Rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Färgskålsskydd för 112