Läs mer
Epredia™ Kompletta manuella färgningsenheter 110 och 121
Produktkod. 12687696 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Färgskål för 110
Färgskålsskydd för 112
Färgskålsskydd för 121
Manual Staining Assy Kit 110
Manual Staining Assy Kit 121
Rackhandtag för 110/121
Staining dish for Assy 121
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12687696
Brand: Epredia™ 110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer upp till 30 rutschbanor med Epredia™ Kompletta manuella färgningsenheter 110 och 121, tillgängliga med en icke autoklaverbar skål av glas eller rostfritt stål.
Komplett manuell färgningsenhet 110 inkluderar:
  • Färgskål 112: Rostfritt stål med innermått på 4,3 x 3,35 x 2,95 tum. (110 x 85 x 75 mm). Rymmer upp till 350 ml lösning med fullt laddat färgställ.
  • Färgställ 113: Rostfritt stål. Rymmer upp till 30 diabilder. Maximal bildstorlek 3 x 2 tum. (75 x 50 mm)
  • Färgskålslock 111: Rostfritt stål
Komplett manuell färgningsenhet 121 inkluderar:
  • Färgskål 122: icke-autoklaverbart glas med innermått på 4,3 x 3,6 x 2,6 tum. (110 x 92 x 67 mm). Rymmer upp till 350 ml lösning med fullt laddat färgställ
  • Färgställ 113: Rostfritt stål. Rymmer upp till 30 diabilder. Maximal bildstorlek 3 x 2 tum. (75 x 50 mm)
  • Färgskålslock 123: Rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Djup (engelska) Insida 2,95 tum.
Djup (metriskt) inuti 75 mm
Skålmaterial Rostfritt stål
Inkluderar Färgningsskål 112, färgställ 113, färgskålslock 111
Längd (engelska) Insida 4,3 tum
Längd (metrisk) Insida 110 mm
Rackmaterial Rostfritt stål
Slide Count 30
Bredd (engelska) Insida 3,35 tum.
Bredd (metrisk) Inuti 85 mm
Max. Glidstorlek 3 x 2 tum.
Produkttyp Manual Staining Assy Kit 110
Lösningskapacitet 350 mL