Läs mer
Memmert™ Kompressorkyld inkubator ICP med dubbelskärm, 256 L, rostfritt stål
Handla allt Memmert Produkter
Spänning:
115/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Har en större kammarvolym och snabba temperaturväxlingar
- Rostfritt stål invändigt och bakre förzinkat stålhölje
- Helt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning (kompressionsdörrlås)
- Inre glasdörr
- TwinDISPLAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroller med 2 högupplösta TFT-färgskärmar.
- Tyska, engelska, spanska, franska, polska, tjeckiska, ungerska språkinställningar
- Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
- Visuella och akustiska larm
- Värmesystem med luftmantel för skonsam all-around uppvärmning
- Ingen uttorkning av belastningen orsakad av kylanordningen på grund av separation av termisk mantel från insidan
- Energibesparande användning av CFC-fritt kyl-/värmesystem (köldmedium R134a)
- Högeffektivt automatiskt avfrostningssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kapacitet (metrisk) | 256 L |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Material | Texturerat rostfritt stål, bakre förzinkat stål |
| Pluggtyp | Tysk variant |
| Temperaturområde (metriskt) | -12 °C till -60 °C |
| Typ | Kylinkubatorer |
| Visa | Högupplösta TFT-färgskärmar, twindisplay |
| Inkluderar | Works Calibration Certificate för 10 °C och 37 °C |
| Antal dörrar | 2 |
| Visa mer |