Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs
Produktkod. 16685554 Handla allt Contec Produkter
Längd (metrisk) spets:
2 cm
2.31 cm
Produktkod. 16685554
Brand: Contec™ SV2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CONSTIX™ Surface Validation Swabs designed for the evaluation of surface cleaning protocols in biopharmaceutical industries.
  • Package contains five polyester swabs specially processed to minimize background TOC contribution from the swab
  • Low background TOC content for minimal interference with test results
  • Large surface of the swab head and the long flexible handle provide exceptional surface coverage when swabbing
  • Strong, durable polyester swabs for optimum retrieval
  • Sterilizable by most common methods
  • Autoclavable
  • Swabs sealed in nylon pouch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Handtag 0.12 in.
Längd (engelska) 6 in.
För användning med (applikation) Evaluation of surface cleaning protocols in bio-pharmaceutical industries
Produkttyp Swab
Diameter (metriskt) handtag 3 mm
Längd (metrisk) 152.4 mm
Längd (engelska) Handtag 5.2 in.
Längd (metriskt) handtag 13.2 mm
Längd (engelska) Tips 0.8 in.
Längd (metrisk) spets 2 cm
Bredd (metrisk) spets 6.3 mm
Bredd (engelska) Tips 0.23 in.
Diameter (metrisk) spets 6.4 mm
Diameter (engelska) Tips 0.25 in.
Sterilitet Non-sterile
Typ av lim Ultrasonically Sealed
Handtagsmaterial Polypropylene
Tipsstil Round
Spetsmaterial Knit Polyester