Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kondensorer Enl. till Liebig med Oliver
Produktkod. p-7222520
Längd (metrisk):
400 mm
500 mm
750 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10171901
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05210704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig kondensor enl. till DIN 12576 och utöver DIN
  • För kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 750 mm
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Borosilikatglas (3.3)