Läs mer
Hanna Instruments™ Konduktivitetslösning HI-7034 c/w analyscertifikat 80 000μ S/cm (μ mho/cm) 460 ml Hanna
Produktkod. 11504337
Kapacitet (metrisk):
460 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11504337
Brand: Hanna Instruments™ HI7034+COA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ett urval av färdigblandade kalibreringsstandarder som kan spåras till NIST . Finns i 460 ml flaskor eller 20 ml individuellt förseglade påsar för att skydda mot ljus och luft. Levereras i kartong om 25 st.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 460 ml
Typ Conductivity Solution
Flödeshastighet 80,000 μS/cm
Inkluderar Certificate of Analysis