Läs mer
Konduktivitetsstandardlösningar, Hanna Instruments™
Kvantitet:
20 mL
450 ml
500 ml
Konduktivitet:
12,880 μS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Förpackningsstorlek:
450ml
Paket med 25
Varje
Beskrivning
- Premiumkvalitet 12 880μ S/cm konduktivitetslösning alltså NIST spårbara och i bärbara engångspåsar.
- Temperaturdiagram över den faktiskaμ S/cm-värde vid olika temperaturer tryckt på varje flaska
- Premiumkvalitet 12 880μ S/cm konduktivitetslösning standardiserad med en konduktivitetsmätare som har kalibrerats med kaliumklorid NIST 2202 SRM (Standard referensmaterial)
- Avjoniserat vatten för analytiskt bruk i enlighet med ISO 3696/BS3978
- Idealisk för användare som inte kalibrerar ofta
- Idealisk för fältanvändning på grund av portabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Konduktivitet | 12,880 μS/cm |
| Typ | Calibration Standard |
| Industry Type | Laboratory Use, Industrial Use |
| Kvantitet | 20 mL |