Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Koniska Al-23 deglar
Produktkod. 15413535
Kapacitet (metrisk):
4 mL
5 mL
8 mL
9 mL
23 mL
40 mL
49 mL
75 mL
125 mL
160 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
17mm
21mm
22mm
26mm
31mm
40mm
45mm
53mm
67mm
80mm
Diameter (metrisk) Inre:
20mm
24mm
25mm
30mm
40mm
45mm
55mm
60mm
65mm
90mm
Höjd (metrisk):
20 mm (överst), 11 mm (bas)
25 mm (överst), 13 mm (bas)
30mm (Top), 15mm (Base)
35 mm (överst), 18 mm (bas)
45 mm (överst), 22 mm (bas)
50 mm (överst), 25 mm (bas)
60 mm (överst), 30 mm (bas)
73 mm (överst), 35 mm (bas)
88 mm (överst), 44 mm (bas)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15413535
Brand: Thermo Scientific Chemicals 033013.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 55mm
Material Al-23
Kvantitet 1 Styck
Kapacitet (metrisk) 49 mL
Diameter (metrisk) Yttre 40mm
Höjd (metrisk) 45 mm (överst), 22 mm (bas)
Produkttyp Koniska Al-23 deglar
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.