Läs mer
Heathrow Scientific Koniska centrifugrör, naturliga
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16350776 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
Bulk Wrap
Bulk Wrap Kjol
Rackad
Produktkod. 16350776
Brand: Heathrow Scientific HS4427B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De koniska centrifugrören är sterila med spårbarhet från parti till parti och lätt rivförpackning.
  • Skrivyta och platta polyetenlock för enkel märkning
  • Avtryckta examen
  • Bulk wrap, steril
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Färg Naturlig
Beskrivning Koniska centrifugrör
Stängningsfärg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Bottenform Conical
Material Polyeten
Examen 0.5 mL, 1 mL, 1.5 mL, 2 mL, 2.5 mL, 3 mL
nr per ärende 500
Antal per förpackning 25
Förpackning Bulk Wrap
Håller Rör
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Stängningsmaterial Polyeten
Dnase Free Nej
Höjd (metrisk) 114 mm
Förslutningstyp Platt lock