Läs mer
Heathrow Scientific Koniska centrifugrör, naturliga
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
Bulk Wrap
Bulk Wrap Kjol
Rackad
Beskrivning
- Skrivyta och platta polyetenlock för enkel märkning
- Avtryckta examen
- Bulk wrap, steril
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | Centrifuge Tube |
| Beskrivning | Koniska centrifugrör |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Bottenform | Conical |
| Material | Polyeten |
| Examen | 0.5 mL, 1 mL, 1.5 mL, 2 mL, 2.5 mL, 3 mL |
| nr per ärende | 500 |
| Visa mer |