Läs mer
Jaytec Glass™ Koniskt mått
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
Examen:
5 mL
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
Varje
Descripción
- Tillverkad i enlighet med BS.1922 av sodaglas
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Bred bas för stabilitet
- 10 examen
Especificaciones
Especificaciones
| Bastyp | Rund |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Form | Konisk |
| Certifikat och efterlevnad | BS 1922 |
| Typ | Graderad mätcylinder |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| skala | Permanent etsad |
| Examen | 25 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido