Läs mer
Jaytec Glass™ Koniskt mått
Produktkod. 12392058
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
Examen:
5 mL
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12392058
Brand: Jaytec Glass™ CM.371
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Graderade koniska mätningar används i stor utsträckning inom apotek, vilket ger en pålitlig lösning för mätning och dispensering av vätskor. Varje åtgärd är statsstämplad för att intyga riktighet.
  • Tillverkad i enlighet med BS.1922 av sodaglas
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Bred bas för stabilitet
  • 10 examen
Specifikationer
Bastyp Rund
Kapacitet (engelska) 3 oz.
Form Konisk
Certifikat och efterlevnad BS 1922
Typ Graderad mätcylinder
Material Soda Lime Glas
Kapacitet (metrisk) 100 mL
skala Permanent etsad
Examen 10 mL