Läs mer
WTW™ Anslutningskabel
Produktkod. p-8012744
Längd (metrisk):
1,5 m
100 m
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Produktkod. 15174155
Brand: WTW™ 903850
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) MPP IDS Respektive IDS Sensorer
Typ Anslutningskabel
Längd (metrisk) 1,5 m