Läs mer
SCAT™ PTFE Capillary
Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Förpackningsstorlek:
3m
Beschreibung
SCAT™ kontakter finns i följande versioner:
- Koniska kopplingar
- Y-kontakter
- Röranslutningar
- Kapilläranslutningar
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) | 2.3 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar |
| Material | PTFE |
| För användning med | Standardkapillärer |
| För användning med (applikation) | HPLC/UHPLC-system |
| Färg | Transparent |
| Produkttyp | Kapillärkoppling |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur