Läs mer
SCAT™ Tube Connector, Angled
Produktkod. 10248964 Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk):
6,4 till 8 mm
9,5 till 10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10248964
Brand: SCAT™ 107808
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
SCAT™ kontakter finns i följande versioner:
  • Koniska kopplingar
  • Y-kontakter
  • Röranslutningar
  • Kapilläranslutningar
Specifikationer
Diameter (metrisk) 6,4 till 8 mm
Autoklaveringsbar Autoklaverbar
Material Polypropen
För användning med Slangar
För användning med (applikation) HPLC/UHPLC-system
Färg Transparent
Produkttyp Rörkoppling