Läs mer
SCAT Kontakter för HPLC
Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk):
11 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 till 7 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
SCAT™ kontakter finns i följande versioner:
- Koniska kopplingar
- Y-kontakter
- Röranslutningar
- Kapilläranslutningar
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Slangar |
| För användning med (applikation) | HPLC/UHPLC-system |
| Färg | Transparent |
| Produkttyp | Y-kontakt |