Läs mer
SCAT™ PTFE Capillary
Produktkod. 10314660 Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk):
1,6 mm
2,3 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
3m
Produktkod. 10314660
Brand: SCAT™ 461053
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
SCAT™ kontakter finns i följande versioner:
  • Koniska kopplingar
  • Y-kontakter
  • Röranslutningar
  • Kapilläranslutningar
Specifikationer
Diameter (metrisk) 1,6 mm
Autoklaveringsbar Autoklaverbar
Material PTFE
För användning med Standardkapillärer
För användning med (applikation) HPLC/UHPLC-system
Färg Transparent
Produkttyp Kapillärkoppling