Läs mer
SCAT™ Conical Connector
Produktkod. 10327779 Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk):
3 till 5 mm
4 till 8 mm
4 till 8 mm, 12 till 16 mm
4 till 8 mm, 8 till 12 mm
5 till 16 mm, 7,5 till 16 mm
7 till 10 mm
8 till 12 mm, 12 till 16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10327779
Brand: SCAT™ 107825
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
SCAT™ kontakter finns i följande versioner:
  • Koniska kopplingar
  • Y-kontakter
  • Röranslutningar
  • Kapilläranslutningar
Specifikationer
Diameter (metrisk) 3 till 5 mm
Autoklaveringsbar Autoklaverbar
Material Polypropen
För användning med Slangar
För användning med (applikation) HPLC/UHPLC-system
Färg Vit
Produkttyp Konisk anslutning