Läs mer
Memmert™ Konstant klimatkammare HPPeco med avancerad Peltier-teknik
Produktkod. 17168964 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
108 l
256 l
384 l
749 l
1060 l
1360 l
2140 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17168964
Brand: Memmert™ HPP410eco
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för Q1A ICH-kompatibla stabilitetstester, hållbarhetstester inom läkemedel, livsmedel och kosmetika, samt kvalitetstester och fuktkontrollerad förvaring.
Effektiv, homogen och pålitlig - dessa tre ord beskriver Memmert konstant klimatkammare HPPeco.
  • Modellstorlekar: 110, 260, 410
  • Temperaturjusteringsintervall: 0 till +70°C (storlek 110 till 1060), +15°C till +60°C (storlek 1400 och 2200)
  • Fuktighetsjusteringsintervall: 10 till 90 % rh (storlek 110 till 1060), 10 till 80 % rh (storlek 1400 och 2200)
  • 1 modellvariant: TwinDISPLAY (intuitiv kontroll)
  • AtmoCONTROL-programvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
  • Avancerad Peltier-teknik: maximal energieffektivitet jämfört med klimatkammare med kompressor
  • Valfri belysningsenhet (kallt vitt ljus, varmvitt ljus)
  • 2 Pt100 givare DIN klass A i 4-trådskrets för ömsesidig övervakning, tar över funktioner vid fel
  • Fuktförsörjning med destillerat vatten från extern tank med självsugande pump
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), relativ luftfuktighet, programtid, tidszoner
  • Absolut homogen fördelning av temperatur och luftfuktighet
  • Pålitlig och felsäker, även efter år av kontinuerlig drift
  • Alltid bra klimat: köldmediefri, jämn gång, kompakt, lågt underhållsbehov
Tack vare högprecisionskontrollen garanteras en absolut homogen och stabil temperatur- och fuktighetsfördelning. Den nya mikrodoseringspumpen fuktar känsligt och snabbt klimatkammarens inre. Dubbeldörrarna som standard förhindrar kontaminering och temperaturhöjningar, samtidigt som du har en optimal sikt över den känsliga lasten tack vare de stora innerglasdörrarna.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kompressor Nej
Kapacitet (metrisk) 384 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Belysning Belysningsenhet som tillval
Material Rostfritt stål
Relativ luftfuktighet 10 till 90 %
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur -20° till 70 °C
Typ Klimatkammare
Visa 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPLAY)
Fuktighetskälla Fuktförsörjning med destillerat vatten från extern tank med självsugande pump
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Mått (D x B x H) Inredning 500 x 640 x 1200 mm
Mått (L x B x H) 824 x 655 x 1720 mm
Fraktvikt (metrisk) 213 kg
Vikt (metrisk) 160 kg
Frekvens 50/60 Hz