Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade skumservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15420460 Handla allt Contec Produkter
Längd (metrisk):
66 mm
71 mm
81,3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
Handtagsmaterial:
Glasfylld polypropen
Polypropen
Stat-rite ESD, akrylpolymer
Trä
Tipsstil:
Ej retikulerad
Flex paddel
Förseglad sluten cell
Oval
Rektangel
Rund
Spetsig
Öppna cell
Bredd (metrisk) spets:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8,4 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,7 mm
20,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15420460
Brand: Contec™ SF3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj hårda svabbar som är idealiska för rengöring. De CONSTIX™ Förseglade skumservetter är utmärkta för att ta bort partiklar. Använd med lösningsmedel som isopropylalkohol.
  • Stark, motstår nötning
  • Skumhuvud med öppna celler för utmärkt rengöring och partikelborttagning
  • Stort huvud är idealiskt för större ytor
  • Utmärkt för applicering av beläggningar
  • Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Handtag 0,12 tum
Längd (engelska) 6,0 tum.
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol, rengöring av försänkta och svåråtkomliga ytor, applicering av smörjmedel och avlägsnande av överflödigt material
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 3 mm
Längd (metrisk) 152,4 mm
Längd (engelska) Handtag 5,25 tum.
Längd (metriskt) handtag 133.3 mm
Material Skumma
Längd (engelska) Tips 0,75 tum
Längd (metrisk) spets 19.1 mm
Bredd (metrisk) spets 12,7 mm
Bredd (engelska) Tips 0,5 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Oval
Spetsmaterial 100 ppi CleanFoam™ Polyuretanskum