Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade skumservetter
Handla allt Contec Produkter
Längd (metrisk):
66 mm
71 mm
81,3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
Handtagsmaterial:
Tipsstil:
Ej retikulerad
Flex paddel
Förseglad sluten cell
Oval
Rektangel
Rund
Spetsig
Öppna cell
Bredd (metrisk) spets:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8,4 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,7 mm
20,3 mm
Conditionnement:
Paket med 500
Description
- Strong, resist abrasion
- Open cell foam head for excellent cleaning and particle removal
- Large head is ideal for larger areas
- Excellent for applying coatings
- Ideal for cleaning with solvents such as isopropyl alcohol
Spécification
Spécification
| Diameter (engelska) Handtag | 0.1 in. |
| Längd (engelska) | 2.6 in. |
| För användning med (applikation) | Ideal for cleaning with solvents such as Isopropyl Alcohol, cleaning recessed and hard to reach surfaces, applying lubricants and removing excess materials |
| Produkttyp | Swab |
| Diameter (metriskt) handtag | 2.5 mm |
| Längd (metrisk) | 66 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 58.4 mm |
| Material | Foam |
| Längd (engelska) Tips | 0.3 in. |
| Längd (metrisk) spets | 7.6 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction