Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade skumservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16685544 Handla allt Contec Produkter
Längd (metrisk):
66 mm
71 mm
81,3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
Handtagsmaterial:
Glasfylld polypropen
Polypropen
Stat-rite ESD, akrylpolymer
Trä
Tipsstil:
Ej retikulerad
Flex paddel
Förseglad sluten cell
Oval
Rektangel
Rund
Spetsig
Öppna cell
Bredd (metrisk) spets:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8,4 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,7 mm
20,3 mm
Unit Size:
Paket med 500
Product Code. 16685544
Brand: Contec™ SF1
Only null left
Add to basket
Add to basket
Välj hårda svabbar som är idealiska för rengöring. De CONSTIX™ Förseglade skumservetter är utmärkta för att ta bort partiklar. Använd med lösningsmedel som isopropylalkohol.
  • Stark, motstår nötning
  • Skumhuvud med öppna celler för utmärkt rengöring och partikelborttagning
  • Stort huvud är idealiskt för större ytor
  • Utmärkt för applicering av beläggningar
  • Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (engelska) Handtag 0,25 tum
Längd (engelska) 5 tum
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol, rengöring av försänkta och svåråtkomliga ytor, applicering av smörjmedel och avlägsnande av överflödigt material
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 6.3 mm
Längd (metrisk) 127 mm
Längd (engelska) Handtag 4,04 tum.
Längd (metriskt) handtag 102.6 mm
Material Skumma
Form Rund
Längd (engelska) Tips 0,96 tum.
Längd (metrisk) spets 24.4 mm
Bredd (metrisk) spets 20,3 mm
Bredd (engelska) Tips 0,8 tum.
Sterilitet Icke-steril
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Rund
Spetsmaterial 100 ppi CleanFoam™ Polyuretanskum