Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade skumservetter
Handla allt Contec Produkter
Längd (metrisk):
66 mm
71 mm
81,3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
Handtagsmaterial:
Tipsstil:
Ej retikulerad
Flex paddel
Förseglad sluten cell
Oval
Rektangel
Rund
Spetsig
Öppna cell
Bredd (metrisk) spets:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8,4 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,7 mm
20,3 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 500
Description
- Stark, motstår nötning
- Skumhuvud med öppna celler för utmärkt rengöring och partikelborttagning
- Stort huvud är idealiskt för större ytor
- Utmärkt för applicering av beläggningar
- Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol
Specifications
Specifications
| Konstruktion | Förseglat skum över bomullsapplikator (CTA) |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,1 tum. |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| För användning med (applikation) | Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol, rengöring av försänkta och svåråtkomliga ytor, applicering av smörjmedel och avlägsnande av överflödigt material |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 2.5 mm |
| Längd (metrisk) | 152,4 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 5,25 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 133.3 mm |
| Material | Skumma |
| Show More |