Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade polyesterservetter
BIOPHARMA
Produktkod. 16665554 Handla allt Contec Produkter
Typ av handtag:
Flex-tip
Stor paddel
Spetsmaterial:
Double-layer Knit Polyester
Stickad Alpha™ Polyester
Längd (engelska):
2.8 in.
4,9 tum
Diameter (metrisk) spets:
12.2 x 23.1 mm
3.4 x 10.8 mm
Produktkod. 16665554
Brand: Contec™ SP10M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CONSTIX™ Förseglade polyesterservetter består av 100 % polyestertyg som är termiskt bundet till ett polypropenhandtag.
  • Head is constructed without adhesives or binders.
  • Durable, absorbent and features extremely low particles and residue levels.
  • Polyester head provides enhanced sorbency, particle entrapment, and removal
  • Compatible with most common solvents, such as alcohols and ketones
  • Flexible tip option provides a softer application on surfaces and enables access to very small areas and component
  • Nonwoven polyester head option provides enhanced sorbency for non-aqueous solutions
  • Large paddle swab head option provides broader surface coverage in critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Handtag 0.09 in.
Längd (engelska) 2.8 in.
Produkttyp Swab
Diameter (metriskt) handtag 2.3 mm
Längd (metrisk) 70.1 mm
Typ av handtag Flex-tip
Diameter (metrisk) spets 3.4 x 10.8 mm
Diameter (engelska) Tips 0.14 x 0.43 in.
Sterilitet Non-sterile
Typ av lim Thermal
Handtagsmaterial Polypropylene
Tipsstil Standard
Spetsmaterial Double-layer Knit Polyester