Läs mer
uvex Kontakta Ergo ENB 20C Säkerhetshandske
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
7
8
9
Beskrivning
- Tjock, slitstark säkerhetshandske i bomull
- Handflata och fingrar med speciell NBR-beläggning (nitrilgummi)
- Bra grepp i fuktiga, våta och oljiga områden
- Bra taktil känsla
- Ergonomisk passform
- Hög flexibilitet
- Utmärkt bärarkomfort med bomullsfodrets höga vattenångabsorption
- Fri från skadliga ämnen i enlighet med OEKO-Tex Standard 100
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 388:2016 (2 1 2 1 X) |
| Beläggningsmaterial | NBR |
| Färg | Orange, Vitt |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bomull |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 8 |