Läs mer
Sampling Systems™ Behållare med sluttande bas
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
Beskrivning
- Tillverkad av 316L rostfritt stål
- Inkluderar lock, klämma och silikontätning
- Andra tätningar tillgängliga
- Handtag möjliggör enkel transport
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trumma |
| Kapacitet (engelska) | 13,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Färg | Silver |
| För användning med (applikation) | Vätskeförvaring |
| Material | Rostfritt stål (316L) |