Läs mer
Contec™ Amplitude™ Lambdaservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15616986 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 3600
Produktkod. 15616986
Brand: Contec™ AMLA0001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av hydrauliskt intrasslad blandning av 58 % cellulosa och 42 % polyesterduk. Contec™ Amplitude™ Lambdaservetter är starka och hållbara även när de är våta.
  • Utmärkta universalservetter
  • Nonwoven starkt och slitstarkt hydroentangled tyg
  • Låga halter av partiklar och rester
  • Enastående absorptionsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyestercellulosa
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Allmän rengöring inom bioteknik-, läkemedels-, halvledar-, elektronik-, medicintekniska produkter och kretskortsindustrin