Läs mer
Contec™ Amplitude™ Lambdaservetter
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 3600
Beskrivning
- Utmärkta universalservetter
- Nonwoven starkt och slitstarkt hydroentangled tyg
- Låga halter av partiklar och rester
- Enastående absorptionsförmåga
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) |
| För användning med (applikation) | Allmän rengöring inom bioteknik-, läkemedels-, halvledar-, elektronik-, medicintekniska produkter och kretskortsindustrin |
| Sterilitet | Icke-steril |