Läs mer
Contec™ Anticon™ Gold Sorb Renrumsservetter
BIOPHARMA
Produktkod. p-3077746 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsmängd:
150/påse, 8 påsar/Cs. (Bulk)
2 påsar x 75 våtservetter (staplade)
25/påse, 40 påsar/Cs.
50/påse (flatpack)
75/påse, 8 påsar/Cs. (Dubbelpåsar)
Kvalitet:
A/B
C/D
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1200
Produktkod. 15789174
Brand: Contec™ 492238957
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera mikrofibergarns prestanda med polyestergarn för överlägsna avtorknings- och sorptionsegenskaper. Anticon™ Gold Sorb Cleanroom Wipes har proprietära förseglade kanter som tillåter användning av hela torkytan utan att behöva oroa dig för att skada ömtåliga ytor.
  • Kombinera prestandan hos mikrofiber och polyester för överlägsna avtorknings- och sorptionsegenskaper
  • Inga slipande kanter, vilket gör våtservetter särskilt lämpade för rengöring av känsliga komponenter som optik
  • Förseglade kanter minskar partikel- och fibergenereringen
  • Unik mikrofiber ger överlägsen rest- och partikelborttagning även när den är torr
  • Hög sorptionskapacitet och snabb adsorptionshastighet för överlägsen spillkontroll
  • Renrum tvättat
  • Testad i enlighet med IEST Recommend Practices för utvärdering av torkmaterial för kritiska miljöer
  • 12 x 12 tumsservetter tillgängliga sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Absorptionsförmåga Inre: 3,37 mL/g, Extrinsic: 500 mL/m²
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 148 gsm
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 3 till 5
Färg Vitt
Konstruktion Interlock stickad
Disponibel Engångsbruk
Kanter Sluten
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Ultra renhet och hög absorptionsförmåga
Förpackningsmängd 150/påse, 8 påsar/Cs. (Bulk)
Lager 1-ply
Sterilitet Icke-steril
Kvalitet C/D