Läs mer
Contec™ CONSTIX™ bomullspinnar
Handla allt Contec Produkter
Diameter (metrisk) spets:
2 mm
2,5 mm
5 mm
5,1 mm
Längd (metriskt) handtag:
65,7 mm
76,2 mm
152,4 mm
Längd (metrisk) spets:
7,6 mm
10,2 mm
13 mm
13,9 mm
15,2 mm
Form:
Enkel rund bomullspinne
Hård vass spets dubbelslutad
Omgången dubbel avslutad
Skarp punkt dubbelslut
Spetsiga dubbeländar
Unit Size:
Paket med 2000
Description
- Tätaste, smidigaste och renaste bomullspinne som finns
- Absorberande för de flesta vanliga lösningsmedel inklusive isopropylalkohol och aceton
- Används i kritiska applikationer inklusive tillverkning av diskenheter och optisk högnivå
- Idealisk för användning med vattenbaserade lösningar
Specifications
Specifications
| Diameter (engelska) Handtag | 0,06 tum. |
| Längd (engelska) | 3 tum |
| För användning med (applikation) | För användning i några av de mest kritiska applikationerna, inklusive tillverkning av diskenheter och optiska ytor på hög nivå |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 1.5 mm |
| Längd (engelska) Huvud | 0,55 tum. |
| Längd (metrisk) | 76.2 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 2,59 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 65,7 mm |
| Längd (metrisk) huvud | 13.9 mm |
| Show More |