Läs mer
Contec™ CONSTIX™ bomullspinnar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-3138856 Handla allt Contec Produkter
Diameter (metrisk) spets:
2 mm
2,5 mm
5 mm
5,1 mm
5.1 mm
Längd (metriskt) handtag:
65,7 mm
76,2 mm
152.4 mm
Längd (metrisk) spets:
7,6 mm
10,2 mm
13 mm
13,9 mm
15,2 mm
15.2 mm
Form:
Enkel rund bomullspinne
Hård vass spets dubbelslutad
Omgången dubbel avslutad
Skarp punkt dubbelslut
Spetsiga dubbeländar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. 16645544
Brand: Contec™ SC2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med de längsta stapelfibrerna av bomull och ett enkelt bindemedel för metylcellulosa. CONSTIX™ Bomullspinnar ger mycket låga nivåer av extraherbara rester, partiklar och fibrer.
  • Tätaste, smidigaste och renaste bomullspinne som finns
  • Absorberande för de flesta vanliga lösningsmedel inklusive isopropylalkohol och aceton
  • Används i kritiska applikationer inklusive tillverkning av diskenheter och optisk högnivå
  • Idealisk för användning med vattenbaserade lösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Handtag 0,1 tum.
Längd (engelska) 3,6 tum
För användning med (applikation) För användning i några av de mest kritiska applikationerna, inklusive tillverkning av diskenheter och optiska ytor på hög nivå
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 2.5 mm
Längd (engelska) Handtag 3 tum
Längd (metriskt) handtag 76,2 mm
Material Bomull
Form Omgången dubbel avslutad
Bredd (engelska) Huvud 0,17 tum.
Bredd (metriskt) huvud 4.3 mm
Längd (engelska) Tips 0,60 tum.
Längd (metrisk) spets 15,2 mm
Bredd (metrisk) spets 4.3 mm
Bredd (engelska) Tips 0,17 tum.
Diameter (metrisk) spets 5,1 mm
Diameter (engelska) Tips 0,2 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Vattenbaserad
Handtagsmaterial Sårpapper
Tipsstil Rund
Spetsmaterial Bomull