Läs mer
Contec™ EasyReach™ Rengöringsdynor
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm)
7,75 x 2,75 tum (20 x 7 cm)
Produkttyp:
Förmättad rengöringsdyna
Rengöringsdyna
Ultraljudsförseglad rengöringsdyna
Material:
Polyester
Quiltad polyester
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 60
Paket med 8
Beskrivning
- Förseglad polyester för engångsbruk
- Tillhandahåll en låg halt av partiklar som är avgörande för användning i produktkontaktområden
- Mycket absorberande, säkerställer bra jämn täckning av desinfektionsmedel eller IPA
- Enkel greppkant på rengöringsdynan säkerställer att dynan sitter tätt på moppramen
- Sterila rengöringsdynor är förmättade med 70% IPA
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsdyna |
| Längd (engelska) | 7,5 tum |
| Längd (metrisk) | 19 cm |
| Bredd (engelska) | 2,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 7 cm |
| Material | Quiltad polyester |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) |
| För användning med (utrustning) | Styv, flexibel film, halvdräkter (CAI, CACI), spärrsystem med begränsad åtkomst (RABS), påfyllningslinjer, laminära luftflödeskåpor (LAF), biosäkerhetsskåp (BSC), handskfack, inkubatorer |
| Visa mer |