Läs mer
Contec™ Polynit™ Heatseal Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16606044 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tum)
15 x 15 cm (6 x 6 in.)
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
1000 våtservetter/påse (staplad)
150 våtservetter/påse (bulk)
150 våtservetter/påse (stapelpackad)
150/påse, 8 påsar/Cs. (Platt staplad)
25 Wipes/Inner Bag, 4 Inner Bags/Bag
300 våtservetter/påse (bulk)
300 våtservetter/påse (stapelpackad)
75 våtservetter/påse (packad)
75/Pk., 4 Pk/Bag, 10 Bags/Cs.
Produkttyp:
Heatseal Wipe
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 150
Paket med 4800
Paket med 75
Varje
Produktkod. 16606044
Brand: Contec™ LWPS0007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Use these wipes for all ultra-critical applications and general purpose cleaning. Contec™ Polynit Heatseal Wipes are constructed of 100% textured knitted polyester. Wipe are laser-cut, which seals the edges of the fabric for complete utilization of the wipe’s surface.
  • Textured 100% polyester no-run knit wipes with heat-sealed edges
  • Laser-cutting seals fibers at wipe's edge and allows for 100% utilization of wipe
  • Recommended for ISO Class 3-8 environments
  • Extremely low in particles, fibers and non-volatile residues (NVRS)
  • Good sorbency with solvents
  • Abrasion and chemical resistant
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
  • Available Validated Sterile to a 10-6 Sterility Assurance Level in accordance with standards and recommended practices of the AAMI/ISO 11137:2006 Guidelines
Beställningsinfo
Available in custom sizes and shapes. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative for details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Heatseal Wipe
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Stickad polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 140 gsm
Certifikat och efterlevnad ISO klass 4
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tum)
För användning med (applikation) Idealisk för allmän rengöring
Förpackningsmängd 1000 våtservetter/påse (staplad)
Lager 2-ply
Sterilitet Sterila