Läs mer
Contec™ Polynit™ Heatseal Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16615534 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tum)
15 x 15 cm (6 x 6 tum)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
1000 våtservetter/påse (staplad)
150 våtservetter/påse (bulk)
150 våtservetter/påse (stapelpackad)
150/påse, 8 påsar/Cs. (Platt staplad)
25 våtservetter/innerpåse, 4 innerpåsar/påse
300 våtservetter/påse (bulk)
300 våtservetter/påse (stapelpackad)
75 våtservetter/påse (packad)
75/förpackning, 4-förpackning/påse, 10 påsar/förpackningar
Produkttyp:
Heatseal Wipe
Värmeförseglingsduk
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 150
Paket med 4800
Paket med 75
Varje
Produktkod. 16615534
Brand: Contec™ PNHS99B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Use these wipes for all ultra-critical applications and general purpose cleaning. Contec™ Polynit Heatseal Wipes are constructed of 100% textured knitted polyester. Wipe are laser-cut, which seals the edges of the fabric for complete utilization of the wipe’s surface.
  • Textured 100% polyester no-run knit wipes with heat-sealed edges
  • Laser-cutting seals fibers at wipe's edge and allows for 100% utilization of wipe
  • Recommended for ISO Class 3-8 environments
  • Extremely low in particles, fibers and non-volatile residues (NVRS)
  • Good sorbency with solvents
  • Abrasion and chemical resistant
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
  • Available Validated Sterile to a 10-6 Sterility Assurance Level in accordance with standards and recommended practices of the AAMI/ISO 11137:2006 Guidelines
Beställningsinfo
Available in custom sizes and shapes. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative for details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Heatseal Wipe
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Stickad polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 140 gsm
Certifikat och efterlevnad ISO klass 4
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Idealisk för allmän rengöring
Förpackningsmängd 300 våtservetter/påse (bulk)
Lager 2-ply