Läs mer
Contec™ Polynit™ Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 13497889 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Förpackningsmängd:
150 våtservetter/påse (platt staplade)
75/Pk., 10 Pk./Cs (Flat Stacked)
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Produktkod. 13497889
Brand: Contec™ PN99
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Clean surfaces of products and process tools. The Polynit™ Wipes are a durable option for ISO Class 5 environments.
  • For general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
  • Ideal for wiping exterior surfaces of products and cleaning interior surfaces of process tools or other equipment
Beställningsinfo
Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom. Available sterile per AAMI ISO Method I Guidelines with a SAL of 10-6, packaged in peelable outer bags with linear tear inner bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Renrum
Förpackningsmängd 150 våtservetter/påse (platt staplade)
Lager 2-ply