Läs mer
Contec™ Polynit™ Wipes
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Förpackningsmängd:
150 våtservetter/påse (platt staplade)
75/Pk., 10 Pk./Cs (Flat Stacked)
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Beskrivning
- For general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
- Ideal for wiping exterior surfaces of products and cleaning interior surfaces of process tools or other equipment
Beställningsinfo
Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom. Available sterile per AAMI ISO Method I Guidelines with a SAL of 10-6, packaged in peelable outer bags with linear tear inner bags.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Wipe |
| Längd (engelska) | 12 in. |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (engelska) | 12 in. |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Class 5 |
| Färg | White |
| Disponibel | Single-use |
| Visa mer |