Läs mer
Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudramar
Handla allt Contec Produkter
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål
Rostfritt stål, aluminium, Aluminum
Stainless Steel
Stainless Steel (304)
För användning med (utrustning):
Alla stilar av kantlösa mopphuvuden
Medium VertiKlean , Medium eller Large VertiKlean MAX
Mellanstora VertiKlean och mellanstora eller stora VertiKlean MAX mopphuvuden
QuickConnect mopphandtag
Regelbunden VertiKlean MAX huvudram
Regular VertiKlean MAX Head Frame
Regular VertiKlean and Regular VertiKlean MAX
Stort VertiKlean mopphuvud
Vanliga VertiKlean- och VertiKlean MAX-mopphuvuden
Längd (engelska):
7 tum
7,5 tum
7.5 in.
11,5 tum
11,5 tum.
14 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Med en snabbkopplingsknapp för enkel montering till alla storlekar och stilar Contec™ Snabbt Connect™ handtag. Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudsramar är speciellt utformade för användning med Contec™ familj av moppsystem.
- Offer maximum flexibility for cleaning in critical environments
- Interchangeable frames for Contec Mopping Systems
- Autoclavable
- Capped end and quick-connect feature for easy attachment
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mop Head Frame |
| Längd (engelska) | 14 tum |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Längd (metrisk) | 36 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med (utrustning) | Stort VertiKlean mopphuvud |
| Beskrivning | Large Mop Head Frame and Connector for VertiKlean |
| För användning med (applikation) | Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments. |
| Material | Rostfritt stål, aluminium, Aluminum |