Läs mer
Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudramar
BIOPHARMA
Produktkod. 16338845 Handla allt Contec Produkter
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål, aluminium, Aluminum
För användning med (utrustning):
Alla stilar av kantlösa mopphuvuden
Medium VertiKlean , Medium eller Large VertiKlean MAX
Mellanstora VertiKlean och mellanstora eller stora VertiKlean MAX mopphuvuden
QuickConnect mopphandtag
Regelbunden VertiKlean MAX huvudram
Stort VertiKlean mopphuvud
Vanlig VertiKlean MAX-huvudram
Vanlig VertiKlean och vanlig VertiKlean MAX
Vanliga VertiKlean- och VertiKlean MAX-mopphuvuden
Längd (engelska):
7 tum
7,5 tum
11,5 tum
11,5 tum.
14 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16338845
Brand: Contec™ 2651K
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Med en snabbkopplingsknapp för enkel montering till alla storlekar och stilar Contec™ Snabbt Connect™ handtag. QuickConnect™ Mopphuvudsramar är speciellt utformade för användning med Contec™ familj av moppsystem.
Med en snabbkopplingsknapp för enkel montering till alla storlekar och stilar Contec™ Snabbt Connect™ handtag. Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudsramar är speciellt utformade för användning med Contec™ familj av moppsystem.
  • Offer maximum flexibility for cleaning in critical environments
  • Interchangeable frames for Contec Mopping Systems
  • Autoclavable
  • Capped end and quick-connect feature for easy attachment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mop Head Frame
Längd (engelska) 7,5 tum
Sterilitet Non-sterile
Längd (metrisk) 19 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Disponibel Reusable
För användning med (utrustning) Vanlig VertiKlean MAX-huvudram
Beskrivning Edgeless Dynamate QuickConnect Mop Head Frame
För användning med (applikation) Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments.
Material Rostfritt stål (304)