Läs mer
Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudramar
Handla allt Contec Produkter
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål
Rostfritt stål, aluminium, Aluminum
Stainless Steel
Stainless Steel (304)
För användning med (utrustning):
Alla stilar av kantlösa mopphuvuden
Medium VertiKlean , Medium eller Large VertiKlean MAX
Mellanstora VertiKlean och mellanstora eller stora VertiKlean MAX mopphuvuden
QuickConnect mopphandtag
Regelbunden VertiKlean MAX huvudram
Regular VertiKlean MAX Head Frame
Regular VertiKlean and Regular VertiKlean MAX
Stort VertiKlean mopphuvud
Vanliga VertiKlean- och VertiKlean MAX-mopphuvuden
Längd (engelska):
7 tum
7,5 tum
7.5 in.
11,5 tum
11,5 tum.
14 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Med en snabbkopplingsknapp för enkel montering till alla storlekar och stilar Contec™ Snabbt Connect™ handtag. Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudsramar är speciellt utformade för användning med Contec™ familj av moppsystem.
- Erbjud maximal flexibilitet för rengöring i kritiska miljöer
- Utbytbara ramar för Contec Moppningssystem
- Autoklaveringsbar
- Kapslad ände och snabbkopplingsfunktion för enkel montering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mopphuvudram |
| Färgkod | Vitt |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 18 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 15 cm |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Alla stilar av kantlösa mopphuvuden |
| Visa mer |