Läs mer
Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudramar
Handla allt Contec Produkter
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål, aluminium, Aluminum
För användning med (utrustning):
Alla stilar av kantlösa mopphuvuden
Medium VertiKlean , Medium eller Large VertiKlean MAX
Mellanstora VertiKlean och mellanstora eller stora VertiKlean MAX mopphuvuden
QuickConnect mopphandtag
Regelbunden VertiKlean MAX huvudram
Stort VertiKlean mopphuvud
Vanlig VertiKlean MAX-huvudram
Vanlig VertiKlean och vanlig VertiKlean MAX
Vanliga VertiKlean- och VertiKlean MAX-mopphuvuden
Längd (engelska):
7 tum
7,5 tum
11,5 tum
11,5 tum.
14 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Med en snabbkopplingsknapp för enkel montering till alla storlekar och stilar Contec™ Snabbt Connect™ handtag. Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudsramar är speciellt utformade för användning med Contec™ familj av moppsystem.
- Erbjud maximal flexibilitet för rengöring i kritiska miljöer
- Utbytbara ramar för Contec Moppningssystem
- Autoklaveringsbar
- Kapslad ände och snabbkopplingsfunktion för enkel montering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mopphuvudram |
| Typ av huvud | Plan |
| Färg | Grå |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 18 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Regelbunden VertiKlean MAX huvudram |
| För användning med (applikation) | Designad för användning i tillverkningsanläggningar för farmaceutiska och medicinska produkter eller andra liknande kritiska eller kontrollerade miljöer. |
| Visa mer |