Learn More
Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudramar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3139617 Alle ansehen Contec Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål
Rostfritt stål, aluminium, Aluminum
Stainless Steel
Stainless Steel (304)
För användning med (utrustning):
Alla stilar av kantlösa mopphuvuden
Medium VertiKlean , Medium eller Large VertiKlean MAX
Mellanstora VertiKlean och mellanstora eller stora VertiKlean MAX mopphuvuden
QuickConnect mopphandtag
Regelbunden VertiKlean MAX huvudram
Regular VertiKlean MAX Head Frame
Regular VertiKlean and Regular VertiKlean MAX
Stort VertiKlean mopphuvud
Vanliga VertiKlean- och VertiKlean MAX-mopphuvuden
Längd (engelska):
7 tum
7,5 tum
7.5 in.
11,5 tum
11,5 tum.
14 tum
missing translation for 'unitSize'
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16615504
missing translation for 'mfr': Contec™ 2651LF
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Med en snabbkopplingsknapp för enkel montering till alla storlekar och stilar Contec™ Snabbt Connect™ handtag. QuickConnect™ Mopphuvudsramar är speciellt utformade för användning med Contec™ familj av moppsystem.
Med en snabbkopplingsknapp för enkel montering till alla storlekar och stilar Contec™ Snabbt Connect™ handtag. Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudsramar är speciellt utformade för användning med Contec™ familj av moppsystem.
  • Erbjud maximal flexibilitet för rengöring i kritiska miljöer
  • Utbytbara ramar för Contec Moppningssystem
  • Autoklaveringsbar
  • Kapslad ände och snabbkopplingsfunktion för enkel montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mopphuvudram
Färgkod Vitt
Längd (engelska) 7,5 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 19 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Regelbunden VertiKlean MAX huvudram
Beskrivning Snabbkopplingsmoppram
För användning med (applikation) Designad för användning i tillverkningsanläggningar för farmaceutiska och medicinska produkter eller andra liknande kritiska eller kontrollerade miljöer.
Färgkodad Nej
Material Rostfritt stål
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt