Läs mer
Contec™ QuickConnect™ Mopphandtag och krokar
Handla allt Contec Produkter
Material:
Anodiserad aluminium
Anodized Aluminum
Carbon Fiber
Glasfiber
Kolfiber
Rostfritt stål
Produkttyp:
1 bit handtag med fast längd
2-delat utdragbart handtag
4 Piece Extendable Handle
Handle
Utdragbart handtag
Längd (engelska):
16 till 30 tum.
16 tum
18 in.
18 till 32 tum.
37,5 till 65,5 tum.
40 till 70 tum.
50 till 92 tum.
60 tum.
63 till 114 tum.
66 till 224 tum.
69 till 334 tum.
71 till 130 tum.
Extends to 16 ft.
För användning med (utrustning):
QuickTask Platt gångjärnsram av polypropenmopphuvud
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop, EasyCurve and EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop Head Frames
VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Välj mellan lätt anodiserad aluminium, slitstarkt elektropolerat rostfritt stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Mopphandtag finns i fast längd eller teleskopiska modeller för att passa alla moppbehov.
QuickConnect™ mop head frames and handles offer maximum flexibility for cleaning in critical environments. Invest in one handle and choose various interchangeable heads and frames for specific applications.
QuickConnect Mop Handles:- Use with full Contec™ line of mopping systems
- Autoclavable
- Telescoping lengths: 16 in. (41 cm) extends to 30 in. (76 cm), 50 in. (127 cm) handle extends to 92 in. (234 cm), 69 in. (175 cm) extends to 10.8 ft. (3.3 m)
- Fixed lengths: 16 in. (41 cm), 60 in. (152 cm)
- For hard to reach ceilings and walls, a 16 ft. (4.9 m) anodized aluminum handle is available; 4 piece handle easily separates for autoclaving
- QuickConnect handle hook, available to fit 0.9 in. (2 cm) and 1 in. (2.5 cm) handles
- Mop handle hook securely holds QuickConnect handles to the bucket trolleys, reducing the chance for mishaps or spills
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 4 Piece Extendable Handle |
| Färgkod | White |
| Längd (engelska) | Extends to 16 ft. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Längd (metrisk) | Extends to 4.9 m |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med (utrustning) | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop, EasyCurve and EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop Head Frames |
| För användning med (applikation) | Cleaning in Critical Environments |
| Färgkodad | No |
| Visa mer |