Läs mer
Contec™ QuickConnect™ Mopphandtag och krokar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11962405 Handla allt Contec Produkter
Material:
Anodiserad aluminium
Anodized Aluminum
Carbon Fiber
Glasfiber
Kolfiber
Rostfritt stål
Produkttyp:
1 bit handtag med fast längd
2-delat utdragbart handtag
4 Piece Extendable Handle
Handle
Utdragbart handtag
Längd (engelska):
16 till 30 tum.
16 tum
18 in.
18 till 32 tum.
37,5 till 65,5 tum.
40 till 70 tum.
50 till 92 tum.
60 tum.
63 till 114 tum.
66 till 224 tum.
69 till 334 tum.
71 till 130 tum.
Extends to 16 ft.
För användning med (utrustning):
QuickTask Platt gångjärnsram av polypropenmopphuvud
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop, EasyCurve and EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop Head Frames
VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11962405
Brand: Contec™ 2645
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj mellan lätt anodiserad aluminium, slitstarkt elektropolerat rostfritt stål eller glasfiber. QuickConnect™ Mopphandtag finns i fast längd eller teleskopiska modeller för att passa alla moppbehov.
Välj mellan lätt anodiserad aluminium, slitstarkt elektropolerat rostfritt stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Mopphandtag finns i fast längd eller teleskopiska modeller för att passa alla moppbehov.
QuickConnect™ Mopphuvudens ramar och handtag erbjuder maximal flexibilitet för rengöring i kritiska miljöer. Investera i ett handtag och välj olika utbytbara huvuden och ramar för specifika applikationer.
QuickConnect Mopphandtag:
  • Använd med full Contec™ linje av moppsystem
  • Autoklaveringsbar
  • Teleskoplängder: 16 tum. (41 cm) sträcker sig till 30 tum. (76 cm), 50 tum. (127 cm) handtag sträcker sig till 92 tum. (234 cm), 69 tum. (175 cm) sträcker sig till 10,8 fot. (3,3 m)
  • Fasta längder: 16 tum. (41 cm), 60 tum. (152 cm)
  • För svåråtkomliga tak och väggar, en 16 fot. (4,9 m) handtag i anodiserat aluminium finns tillgängligt; 4-delat handtag separeras enkelt för autoklavering
QuickConnect Mopphandtagskrokar:
  • QuickConnect handtagskrok, tillgänglig för att passa 0,9 tum. (2 cm) och 1 tum. (2,5 cm) handtag
  • Mopphandtagskrok håller säkert QuickConnect handtag till skopvagnarna, vilket minskar risken för missöden eller spill
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 2-delat utdragbart handtag
Färgkod Vitt
Längd (engelska) 50 till 92 tum.
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 127 till 234 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar
För användning med (applikation) Städning i kritiska miljöer
Färgkodad Nej
Material Rostfritt stål