Läs mer
Contec™ QuickConnect™ Mopphandtag och krokar
Handla allt Contec Produkter
Material:
Anodiserad aluminium
Glasfiber
Kolfiber
Rostfritt stål
Produkttyp:
1 bit handtag med fast längd
2-delat utdragbart handtag
4-delat utdragbart handtag
Handtag
Utdragbart handtag
Längd (engelska):
16 till 30 tum.
16 tum
18 till 32 tum.
18 tum
37,5 till 65,5 tum.
40 till 70 tum.
50 till 92 tum.
60 tum.
63 till 114 tum.
66 till 224 tum.
69 till 334 tum.
71 till 130 tum.
Förlängs till 16 fot
För användning med (utrustning):
QuickTask Platt gångjärnsram av polypropenmopphuvud
VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar
VertiKlean, VertiKlean MAX, kantlös mopp, EasyCurve- och EasyReach-moppar, DualClean-system, QuickConnect-mopphuvudramar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Välj mellan lätt anodiserad aluminium, slitstarkt elektropolerat rostfritt stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Mopphandtag finns i fast längd eller teleskopiska modeller för att passa alla moppbehov.
- Fullständigt autoklaverbar QuickConnect mopphandtag och utbytbara mopphuvudsramar samverkar för maximal flexibilitet för rengöring i kritiska miljöer. Investera i ett handtag och de olika utbytbara huvuden som krävs för dina specifika applikationer. Handtag finns i flera längder och stilar.
- Teleskophandtag finns i lättviktskolfiber och anodiserad aluminium eller slitstarkt rostfritt stål eller glasfiber. Välj mellan en mängd olika längder från 16 tum. (40 cm) sträcker sig till 30 tum. (75 cm) till 66 tum. (1,7 m) sträcker sig till 224 tum. (5,7 m). För svåråtkomliga tak och väggar, en 27,8 fot. (8,5 m) kolfiberhandtag finns tillgängligt som är lätt och lätt att manövrera.
- Ett 60 tums handtag i ett stycke i rostfritt stål finns också tillgängligt.
- Kompatibel med alla QuickConnect™ ramar
- Flera längder tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 66 till 224 tum. |
| Produkttyp | Utdragbart handtag |
| Färgkod | Svart |
| Längd (engelska) | 66 till 224 tum. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar |
| Färgkodad | Nej |
| Material | Kolfiber |