Läs mer
Contec™ MicroGenesis™ Mikrofiberservetter
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
31 x 25 cm (12 x 10 tum)
46 x 25 cm (18 x 10 tum)
Beskrivning
- För torra applikationer där partikelupptagning och retention är avgörande
- Designad med en mikrofrottéhög för att ge snabb och effektiv upptagning och kvarhållning av partiklar som mikrofiber är känt för
- Tillför maximal mängd mikrofiber för att plocka upp och hålla kvar partiklar, damm och andra föroreningar i renrum och andra kritiska applikationer
- I vissa applikationer kan produktens torrprestanda möjliggöra eliminering av kostsamma rengöringskemikalier
- Contecs unika bearbetning ger MicroGenesis torka utmärkta absorptionsegenskaper, vilket gör den idealisk för flera applikationer och industrier
- Kompatibel med ett brett utbud av desinfektionsmedel, kemikalier och lösningar
- Säker att använda med alla desinfektionsmedel inklusive blekmedel och kvartärt ammonium
- Tabletttillverkning och fina pulverformiga läkemedel
- Pulverrester som genereras och deponeras på utrustning, golv, väggar och tak
- Fettborttagning från produktionsutrustning mellan tillverkade partier
- Rengöring av glas och glasögon
- Allmänt renrum
- Samla upp och avlägsna spill
- Våt och torr golvrengöring
- Rengöring och polering av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikrofiberservett |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 31 cm |
| Bredd (engelska) | 10 tum |
| Bredd (metrisk) | 25 cm |
| Material | Polyester mikrofiber |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 31 x 25 cm (12 x 10 tum) |
| För användning med (applikation) | Idealisk för partikelupptagning och pulverrester som genereras och deponeras på utrustning, golv, väggar och tak |
| Visa mer |