Läs mer
Contec™ SATWIPES™ Förmättade våtservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15754047 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
23 x 15 cm (9 x 6 tum)
23 x 18 cm (9 x 7 tum)
Material:
Polyester
Polyester, Rayon
Polyestercellulosa
Polypropen, Rayon
Mättnadslösning:
10% IPA, 90% destillerat vatten
100% IPA
100% aceton
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
750 ml 70 % IPA, 30 % DI-vatten
Förpackningsmängd:
100-pack, 12-pack/förpackningar
100-pack, 18-pack/förpackningar
12-pack
1200/Cs.
1800-talet/C.
700-pack, 2-pack/förpackningar
700/Hink
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1400
Paket med 1800
Produktkod. 15754047
Brand: Contec™ SATC3100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbered dig för en mängd olika renrum. SATWIPES ™förmättade våtservetter erbjuds i olika alternativ för att hjälpa till med allmän rengöring ISO Klass 5 till ISO Klass 8 miljöer.
  • Slitstarka, förmättade våtservetter med ett urval av lösningsmedelsmättnad på perforerade rullar
  • Polyester Nonwoven är idealiska för kritiska applikationer i ISO Klass 5 miljöer
  • SATWIPES med polyester/cellulosa nonwoven-servetter erbjuder styrka och låga extraherbara ämnen för användning i mindre kritiska applikationer i ISO Klass 6 till 8 miljöer
  • Designad för allmän rengöring och ytbehandling och för avtorkning av processverktyg och annan utrustning och för användning före inträde i renrum
Beställningsinfo
Förpackad hundra 6 x 9 tum. (15 x 23cm) torkare på perforerad rulle. Mest SATWipes fodral innehåller 12 förmättade rullar plus en behållare; 19-150-0711 och -0712 packade 18 påfyllningar per låda utan kapsel. Skräddarsydda substrat och ytterligare torkarstorlekar tillgängliga via din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant. Tomma burkar för våtservetter finns: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 15.2 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5 och 6
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 tum)
För användning med (applikation) Utmärkta våtservetter för mindre kritiska applikationer, kompatibla med ISO klass 6 miljöer och torkar av innan de går in i renrummet
Förpackningsmängd 12-pack
Lager 1-ply
Mättnadslösning 100% IPA
Sterilitet Icke-steril
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC SATWIPES DELTA SATURATED WITH 100% IPA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P411-Förvaras vid högst 40°C/104°F.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: PROPAN-2-OL